Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS Tilbehør til varmeforsegler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4531035
Oversigt:
384-brønds PCR-pladebærer
96-brønds PCR-pladebærer
Standard mikropladebærer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11992281
Brand: Thermo Scientific™ AB0563/1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse ALPS varmeforsegler tilbehør med ALPS 25 Manuel Heat Sealer og ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Bruge Thermo Scientific™ ALPS varmeforsegler tilbehør med ALPS 25 Manuel Heat Sealer og ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. Foliestripperen, AB-0592, er også kompatibel med ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garanti : 1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96-brønds PCR-pladebærer
Til brug med (udstyr) ALPS™ Heat Sealer
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Transportør