Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS Tilbehør til varmeforsegler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11992281
Skift visning
Oversigt:
384-brønds PCR-pladebærer
96-brønds PCR-pladebærer
Standard mikropladebærer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
11992281 96-brønds PCR-pladebærer Hver
11942291 384-brønds PCR-pladebærer Hver
17730768 Standard mikropladebærer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11992281 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0563/1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2900.00 DKK
    2663.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 236.43 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse ALPS varmeforsegler tilbehør med ALPS 25 Manuel Heat Sealer og ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Bruge Thermo Scientific™ ALPS varmeforsegler tilbehør med ALPS 25 Manuel Heat Sealer og ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. Foliestripperen, AB-0592, er også kompatibel med ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garanti : 1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96-brønds PCR-pladebærer
Til brug med (udstyr) ALPS™ Heat Sealer
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Transportør