Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS Tilbehør til varmeforsegler
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ ALPS varmeforsegler tilbehør med ALPS 25 Manuel Heat Sealer og ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. Foliestripperen, AB-0592, er også kompatibel med ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garanti : 1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 384-brønds PCR-pladebærer |
| Til brug med (udstyr) | ALPS™ Heat Sealer |
| Produkttype | Transportør |