Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS5000 automatiseret pladevarmeforsegler
Beskrivelse
Thermo Scientific ALPS5000 er den næste generation af pladeforseglingsudstyr, der tilbyder hurtige forseglingstider, øget procestilpasning og al elektrisk drift, der forbedrer pålideligheden og reducerer støj.
Elektrisk drevet med værktøjsfri læsning
- Ingen grund til at forbinde til en ekstern luftkilde eller udskifte dyre vakuumkopper
- Reduceret risiko for kontaminering forbundet med pneumatisk drevne forseglere
- Støjsvag drift sammenlignet med pneumatisk drevne systemer
- Værktøjsfri isætning gør genindlæsning af folie enkel og gentagelig
Berøringsskærmkontrol og protokoller, der kan gemmes
- Skalerbar for at imødekomme laboratoriebehov nu og i fremtiden
- Præcis kontrol over tætningsparametre for at sikre repeterbarhed
- Integreres nemt i automatiserings- eller robotarbejdsgange
Forsegling af flere pladehøjder
- Forsegl plader fra 8 mm til 46 mm i højden uden behov for adaptere
- Kompatibel med automatiserede applikationer med høj kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 110/240 V |
| Certificeringer/compliance | UL/NRTL, CE |
| Oversigt | Automatiseret pladevarmeforsegler |
| Dimensioner (L x B x H) | 19 x 9 x 21 tommer |
| Elektriske krav | 110/240 V, 50/60 Hz |
| Højde (engelsk) | 21 tommer |
| Højde (metrisk) | 525 mm |
| Længde (engelsk) | 19 tommer |
| Længde (metrisk) | 482.6 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |