Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS 50 V – manuel varmeforsegler
Beskrivelse
Påfører ensartede, sikre, tætte forseglinger omkring individuelle brønde, hvilket eliminerer prøvetab gennem fordampning og krydskontaminering mellem brønde. Thermo Scientific™ ALPERNE™ 50 V varmeforsegler til mikroplader er designet til at levere forseglingskonsistens i laboratorier med lav til mellemstor kapacitet. Varmeforsegling giver overlegen prøvebeskyttelse af opbevarings- og reaktionsplader i applikationer, herunder sammensat opbevaring, prøvearkivering og PCR. Vælg mellem en bred vifte af varmeforseglinger — inklusive gennemtrængelig, optisk klar og permanent — for enhver anvendelse.
Kvalitetsforseglingsmuligheder:
- Den semi-automatiske ALPS 50V-forsegler sikrer en tæt forsegling omkring de enkelte brønde.
- Overlegen prøvebeskyttelse af opbevarings- og reaktionsplader i applikationer omfatter sammensat opbevaring, prøvearkivering og PCR.
- Brugeren kan vælge mellem en bred vifte af varmeforseglinger, herunder gennemtrængelig, optisk klar og permanent.
Anvendelsesfleksibilitet:
- Enkle indbyggede touchpad-betjeninger justerer forseglingstemperatur og -tid for reproducerbare resultater.
- Akustisk alarm indikerer fuldført forsegling.
Ergonomisk design:
- Kompakt pladsbehov sparer plads på bænken.
- Håndtagets design giver minimal belastning, når instrumentet betjenes.
- Letvægtsforsegleren på 7,2 kg (15,9 lbs) gør det nemt at flytte den.
Kompatibel med:
ALPS 50V-forsegleren er en del af en komplet serie af varmeforseglingsinstrumenter til mikroplader. Se Thermo Scientific ALPS 3000 varmeforsegler til mikroplader for fuldautomatisk mikropladeforsegling.
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 3,15 A |
| Spænding | 100/130 V |
| Watt | 350 W |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Oversigt | ALPS 50 V halvautomatisk varmeforsegler til mikroplader |
| Elektriske krav | 100/130 V, 3,15 A (IEC 127) eller 220/240 V, 1,6 A (IEC 127) |
| Højde (engelsk) | 16,7 tommer |
| Højde (metrisk) | 425 mm |
| Fugtighedsområde | 20 til 80 %, ikke-kondenserende |
| Tætningstemperaturområde | 125°C til 200°C |
| Vis mere |