Få mere at vide
Thermo Scientific™ ALPS 3000™ Automatiseret mikroplade varmeforsegler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11557369
Skift visning
Spænding:
110/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding unitSize
11557369 110/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11557369 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB3000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl varme hurtigt med denne automatiserede varmeforsegler, der er designet til både optimal robotintegration i laboratorier med høj gennemstrømning og manuel bordkontrol.
Forsegl hurtigt i varme med Thermo Scientific™ ALPS 3000 Automated Microplate Heat Sealer. Denne kompakte sealer er designet til optimal robotintegration i laboratorier med høj gennemstrømning, men giver stadig mulighed for manuel bordkontrol.
Hurtig pladeforsegling
  • Topbelastede tætninger er let tilgængelige
  • Syv tilgængelige tætningsmuligheder
  • Forsegler op til 10 plader i minuttet (seks sekunder/plade)
Hurtig, nem at bruge
  • Let (26 pund) med et lille fodaftryk (165x 405 mm), optager mindre værdifuld bænkplads end sammenlignelige instrumenter
  • Tilgængelig med en række tilgængelige varmeforseglinger opfylder enhver laboratorieapplikation, inklusive PCR, kulorimetri, fluorescens, langtidsopbevaring, lavtemperaturopbevaring, piercing og genforsegling
  • Indbygget berøringsskærmbetjening til bordbrug og RS232-port med inkluderede ASCII-programmeringsparametre til robotintegration
Sikker og sikker
  • Sensorer registrerer tilstedeværelsen af tætningstape og plade
  • Luftindgang giver mulighed for automatisk systemafbrydelse for at eliminere produktspild, systemstop og potentiel skade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hertz 50/60 Hz
Spænding 110/240 V
Oversigt ALPS 3000 Automated Microplate Heat Sealer
Dimensioner (L x B x H) 16,3 x 7,3 x 13,8 tommer. (414 x 185 x 350 mm)
Elektriske krav 110/240 V, 50/60 Hz
Højde (engelsk) 13,8 tommer
Højde (metrisk) 350 mm
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (metrisk) 414 mm
nr. pr. pakke 1 hv.
Tætningstemperaturområde 200 °C
Vægt (engelsk) 26.5 lb.
Vægt (metrisk) 12 kg
Bredde (engelsk) 7,3''
Bredde (metrisk) 185 mm
Produkttype Pladeforsegler