Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Alprostadil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782514
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782514 50 mg
18722534 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782514 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1620/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Prostaglandin. Vasodilator and antiplatelet agent in vivo
Prostaglandin with some selectivity for EP3 and EP4 receptors (Ki values are 1.1, 2.1, 36, 10 and 33 nM for mouse EP3, EP4, EP1, EP2 and IP receptors respectively). Inhibits platelet aggregation and is a vasodilator in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 745-65-3
Molekylær formel C20H34O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alprostadil
Mængde 50 mg
Formel vægt 354.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 354.487