Få mere at vide
Alprostadil, Mikromol™
Artikelnummer. 18042410
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18042410 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042410 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1553.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Alprostadil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alprostadil
CAS 745-65-3
Analyt- eller komponentnavne Alprostadil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H34 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Alprostadil, 7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
InChI formel InChI=1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
SMIL CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Mængde 50 mg
Formel vægt 354.2406 g/mol