missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alprenolol, TRC

Artikelnummer. 30323238
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323238 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA296875500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alprenolol
CAS 13655-52-2
Molekylær formel C15 H23 N O2
Mængde 500 mg
Synonym (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(prop-2-enyl)phenoxy]propan-2-ol, 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-, 2-Propanol, 1-(o-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyl)phenoxy]- (9CI), 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]-2-propanol, (RS)-Alprenolol, (±)-Alprenolol, 1-(2-Allyl-phenoxy)-3-isopropylamino-propan-2-ol, 1-(Propan-2-ylamino)-3-(2-prop-2-enylphenoxy)propan-2-ol, 1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-Isopropylamino-3-(2-allyl)phenoxypropan-2-ol, Alpheprol, Alprenolol, BRD-A O0993607, [2-Hydroxy-3-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]propyl](propan-2-yl)amine, dl-Alprenolol
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
IUPAC navn 1-(2-allylphenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 249.35
Formel vægt 249.1729
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.