Få mere at vide
Alprenolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alprenolol hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 285.1496 |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.81 |
| InChI nøgle | RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=CC=C1CC=C |
| IUPAC navn | hydrogen 1-[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol chloride |