Få mere at vide
Alprazolam EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Alprazolam EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol |
| CAS | 27537-87-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Alprazolam Imp. A (EP), (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-4-phenylquinazoline, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-4-phenyl-4-quinazolinol, Alprazolam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O/c1-10-18-14-8-7-12(16)9-13(14)15(20,19(10)17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,20H,17H2,1H3 |
| SMIL | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(N1N)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-amino-6-chloro-2-methyl-4-phenylquinazolin-4-ol |
| Vis mere |