Få mere at vide
Alprazolam EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 17988784
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17988784 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17988784 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0136.050025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Alprazolam EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol
CAS 27537-87-7
Analyt- eller komponentnavne (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Alprazolam Imp. A (EP), (4RS)-3-Amino-6-chloro-2-methyl-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-4-phenylquinazoline, 3-Amino-6-chloro-3,4-dihydro-2-methyl-4-phenyl-4-quinazolinol, Alprazolam Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN3O/c1-10-18-14-8-7-12(16)9-13(14)15(20,19(10)17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,20H,17H2,1H3
SMIL CC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(O)(N1N)c3ccccc3
IUPAC navn 3-amino-6-chloro-2-methyl-4-phenylquinazolin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 287.74
Mængde 25 mg
Formel vægt 287.0825 g/mol