Få mere at vide
Alphazurin A, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494761 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11494761 100 g
11484761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494761 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215473080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Opløseligt i vand (1 mg/ml); Opbevar ved stuetemperatur (15° til 30 °C)
Kemiske identifikatorer
CAS 3486-30-4
Molekylær formel C37H35N2NaO6S2
Molekylvægt (g/mol) 690.805
MDL nummer MFCD00044440
InChI nøgle FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym acid blue 7, alphazurine a, patent blue a, fenazo bluexg, erio glaucine x, hidacid blue a, carmine blue af, hidacid blue af, kiton blue a, patent blue af
PubChem CID 62498
IUPAC navn sodium;4-[[4-[benzyl(ethyl)amino]phenyl]-[4-[benzyl(ethyl)azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulfonate
SMIL CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(C=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alphazurine A
Farve Lilla
Mængde 100 g
Formel vægt 690.8
Fysisk form Pulver