Få mere at vide
Texwipe™ AlphaWipe™ Polyester afviskere
Artikelnummer. 11595355 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
150/Pk. (Masse)
150/pakke
300/pakke
75/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pakningsstørrelse
11595355 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) 75/pakke -
12363755 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) 300/pakke Pakke med 300
12383755 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) 150/pakke Pakke med 150
11565355 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) 150/Pk. (Masse) Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11595355 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.91 DKK
    537.76 DKK / Pakke med 75
    Spare 544.15 DKK
    50% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 5 og 6 ansøgninger
  • Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
  • Tung, universalvisker til overfladerengøring og spildkontrol
  • Høj sorptionskapacitet, god slidstyrke og lavt frigivelige partikler
  • Effektiv som ren arbejdsflade og til emballering af følsomme dele
  • Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Vasket og renrum pakket i opløsningsmiddelsikkert Bag-Within-A-Bag™ renrumsemballage. Basisvægt: 163 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Tør aftørring
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Kontinuerlig filament polyester
Basisvægt 158
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Farve Hvid
Konstruktion Dobbeltstrik
Kanter Vasket snit
Dimensioner (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Ideel til generel aftørring, spildkontrol, rengøring og polering af rustfrit stål, beskyttende belægning til dele og produkt
Emballagemængde 75/pakke