Få mere at vide
Texwipe™ AlphaWipe™ Polyester afviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
150/Pk. (Masse)
150/pakke
300/pakke
75/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 300
Beskrivelse
For ISO Klasse 5 og 6 ansøgninger
- Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
- Tung, universalvisker til overfladerengøring og spildkontrol
- Høj sorptionskapacitet, god slidstyrke og lavt frigivelige partikler
- Effektiv som ren arbejdsflade og til emballering af følsomme dele
- Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Vasket og renrum pakket i opløsningsmiddelsikkert Bag-Within-A-Bag™ renrumsemballage. Basisvægt: 163 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tør aftørring |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Kontinuerlig filament polyester |
| Basisvægt | 158 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Farve | Hvid |
| Konstruktion | Dobbeltstrik |
| Vis mere |