Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 18 tommer. Solvex™ 37-185 Nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
Kraftige, albue-længde, kemikalieresistente nitrilhandsker, der er velegnede til en bred vifte af anvendelser.
- Højtydende nitrilforbindelse
- Kombination af kemisk resistens og styrke, for optimale resultater i våde eller tørre omgivelser
- Snap-, punkterings- og slidbeskyttelse sammenlignet med gummi- eller neoprenhandsker
- Høje niveauer af fleksibilitet, komfort og fingerfærdighed
- Velegnet til krævende rengøringsopgaver
- Overholder FDA fødevarehåndteringskrav (21 CFR 177.2600)
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |