Få mere at vide
Ansell Alphatec Solvex 37-155 Kemikalie-resistente handsker
Artikelnummer. 17941102 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17941102 8
17931102 7
17951102 9
17961102 10
17971102 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17941102 Leverandør Ansell Leverandørnr. 37155080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.90 DKK
    340.16 DKK / 12 par
    Spare 197.74 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Ingen indre flok og ingen risiko for fnugforurening. 15 mil tykkelse for taktilitet, komfort og fingerfærdighed. Sammensætning af nitrilforbindelse. EN 374 Type A kemisk beskyttelse sikret.
  • Reducerede risici:AlphaTec™ Solvex™ 37-155 kemikaliehandsker er uflokket, hvilket giver en mindre risiko for fnugkontamination
  • Forhøjet komfort: Disse AlphaTec™ handsker 15 mil/0,38 mm nitril håndflade giver dem fingernem komfort
  • Specialiseret beskyttelse: Deres højtydende nitrilforbindelsessammensætning sikrer også EN 374 Type A kemisk resistens
  • Forbedret holdbarhed: Den samme nitrilforbindelse øger deres holdbarhed, med EN og ANSI niveau 4 slidstyrke
  • Ægte alsidighed: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 industrihandsker er velegnede til våde og tørre forhold og overholder FDA 21 CFR 177.2600 krav til fødevarehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, fødevarekontakt, kategori III, REACH-kompatibel
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Grøn
Finger Thickness (English) 15 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.38 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.38 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 4101X
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Greb design Sandplaster
Foring Uforet
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330 mm