Beskrivelse
- Reducerede risici:AlphaTec™ Solvex™ 37-155 kemikaliehandsker er uflokket, hvilket giver en mindre risiko for fnugkontamination
- Forhøjet komfort: Disse AlphaTec™ handsker 15 mil/0,38 mm nitril håndflade giver dem fingernem komfort
- Specialiseret beskyttelse: Deres højtydende nitrilforbindelsessammensætning sikrer også EN 374 Type A kemisk resistens
- Forbedret holdbarhed: Den samme nitrilforbindelse øger deres holdbarhed, med EN og ANSI niveau 4 slidstyrke
- Ægte alsidighed: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 industrihandsker er velegnede til våde og tørre forhold og overholder FDA 21 CFR 177.2600 krav til fødevarehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, fødevarekontakt, kategori III, REACH-kompatibel |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Grøn |
| Finger Thickness (English) | 15 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 15 mio |
| Vis mere |