Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 30 mil
Artikelnummer. 31980750 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
Artikelnummer. Størrelse
31980750 10
1 options
Artikelnummer. 31980750 Leverandør Ansell Leverandørnr. 55109100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14828.25 DKK
    11355.67 DKK / 10 par
    Spare 3472.58 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Gennemsigtige, uforede handsker er konstrueret af latex og yder beskyttelse mod rifter, skrammer, snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til tunge fysiske miljøer
  • Giver beskyttelse mod rifter og skrammer, samtidig med at du beskytter mod snit og punkteringer
  • Tungvægtstykkelse (30 mil/0,76 mm) øger holdbarheden og øger den kemiske og fysiske modstandsdygtighed
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Neutral
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Isolator, RABS-handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 30 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
EN388 Standard 2121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLNOPT
Portstørrelse (engelsk) 10''
Portstørrelse (metrisk) 254 mm
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 813 mm