Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 30 mil
Artikelnummer. 16825240 Shop alle Ansell produkter
:
10
Artikelnummer. 16825240
Brand: Ansell 55109100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtige, uforede handsker er konstrueret af latex og yder beskyttelse mod rifter, skrammer, snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til tunge fysiske miljøer
  • Giver beskyttelse mod rifter og skrammer, samtidig med at du beskytter mod snit og punkteringer
  • Tungvægtstykkelse (30 mil/0,76 mm) øger holdbarheden og øger den kemiske og fysiske modstandsdygtighed
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Neutral
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri No
Materiale Latex
Produkttype Isolator, RABS Gloves
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 30 mio
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
EN388 Standard 2121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLNOPT
Portstørrelse (engelsk) 10''
Portstørrelse (metrisk) 254 mm
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 813 mm