Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 20 mil
Artikelnummer. 31980717 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
305 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (metrisk)
31980717 305 mm
16815240 203 mm
31980711 203 mm
16835240 305 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31980717 Leverandør Ansell Leverandørnr. 55110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14845.05 DKK
    11368.51 DKK / 10 par
    Spare 3476.54 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Gennemsigtige, uforede handsker er konstrueret af latex og yder beskyttelse mod rifter, skrammer, snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til medium belastede fysiske miljøer, især til forsvar mod slid og rifter
  • Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Neutral
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Dry Box Handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 20 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLNOPT
Portstørrelse (engelsk) 12 tommer
Portstørrelse (metrisk) 305 mm
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 813 mm