Beskrivelse
- Effektiv beskyttelse til medium belastede fysiske miljøer, især til forsvar mod slid og rifter
- Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Farve | Neutral |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Produkttype | Dry Box Handsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 20 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.51 mm |
| EN388 Standard | 2020X |
| Vis mere |