Få mere at vide
ANSELL™ AlphaTec™ Nitril handsker
Artikelnummer. 17923522
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17923522
Brand: ANSELL™ 37300080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfort hele dagen til enestående værdi med disse 0,20 mm tykke nitrilhandsker.
  • 8 mil eller 0,2 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
  • NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
  • Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
  • Den latexfri formulering af disse handsker udgør ingen risiko for type 1-allergi
  • Lang manchet strækker sig til underarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, ISO 18889:2019
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Grøn
Fingertykkelse (engelsk) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 7,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Pastill
Foring Uforet
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm