Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec ™MICROGARD ™2500 Standard Model 111 Dragt, hvid
Artikelnummer. 15896474 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15896474 Lille Pakke med 35
15886474 X-Small Pakke med 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896474 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. WH25T0011102
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MICROGARD™ 2500 er et unikt materiale, der tilbyder enestående mekanisk styrke, væske- og partikelbeskyttelse
  • 3-delt hætte
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Fingerløkker
  • Farve: Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistente overalls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen laminat
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Fingerløkker, Elastik
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Blodbårne patogener, Antistatisk, Væske, Kemikalier, Syre
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Type 4-B; Type 5-B; Type 6-B
Oversigt Dragt med 3 dele, elastisk hætte, elastisk håndled, talje og ankler. Har fingerløkker.
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Lille
Ærmestil Lange ærmer
Til brug med (applikation) Virusforurenede områder (herunder fugleinfluenza), biologisk beskyttelse, nuklear industri, medicinsk forskning
Vægt (metrisk) 0.321 g
Mængde 35/Cs.
Stil WH25T-00111-02