Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec ™MICROGARD ™2500 Standard Model 111 Dragt, hvid
Artikelnummer. 15886474 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15886474 X-Small Pakke med 35
15896474 Lille Pakke med 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886474 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. WH25T0011101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROGARD™ 2500 er et unikt materiale, der tilbyder enestående mekanisk styrke, væske- og partikelbeskyttelse
  • 3-delt hætte
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
  • Fingerløkker
  • Farve: Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistente overalls
Størrelse X-Small
Køn Unisex
Materiale Polypropylen laminat
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Fingerløkker, Elastik
Hætte type 3 paneler
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Blodbårne patogener, Antistatisk, Væske, Kemikalier, Syre
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Type 4-B; Type 5-B; Type 6-B
Oversigt Dragt med 3 dele, elastisk hætte, elastisk håndled, talje og ankler. Har fingerløkker.
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) X-Small
Ærmestil Lange ærmer
Til brug med (applikation) Virusforurenede områder (herunder fugleinfluenza), biologisk beskyttelse, nuklear industri, medicinsk forskning
Vægt (metrisk) 0.304 g
Mængde 35/Cs.
Stil WH25T-00111-01