Beskrivelse
- Elastisk åbning
- Indbundne sømme
- ESD PVC sål
- Størrelse: 39-42• 42-46• 46-48
- Farve: Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Materiale | Microporous Polyethylene |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk åbning |
| Sål Type | PVC |
| Oversigt | Overtrækssko - ESD |
| Sømtype | Indbundet |
| Vis mere |