Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 overtræksdragter, model 138
Artikelnummer. 15806952 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15806952 Rød Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15806952 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. RD15S0013802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
SMS stof, der har vist sig at filtrere 100 % af partikler større end 3 mikron, mens luft- og vanddampgennemtrængelige og optimeret til kropspasning, AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 overtræksdragter er designet til arbejdere, der er involveret i håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
  • Tredelt hætte
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • To-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale SMS Stof
Farve Rød
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Afslidning, Syre
Certificeringer/compliance DA ISO 13982-1: 2004+A1:2010, Type 5; EN 13034: 2005+A1: 2009, Type 6
Oversigt Alphatec™ 1500 overtræksdragter er designet til arbejdere, der er involveret i fjernelse, oprydning eller håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
Latex fri Ja
Model- Model 138
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Lille
Ærmestil Lange ærmer
Tykkelse 0.169 g
Til brug med (applikation) Asbesthåndtering, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring
Vægt (metrisk) 0.169 g
Mængde 50 Cs.
Stil Alphatec™ 1500