Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Model 212 Forklæde
Artikelnummer. 32177083 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Lukketype:
Taljebånd
Artikelnummer. Lukketype
32177083 Taljebånd
1 options
Artikelnummer. 32177083 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40W0021200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2457.68 DKK
    1882.12 DKK / Pakke med 20
    Spare 575.56 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MICROCHEM™ 4000 er designet til at give en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske agenser
  • Bindelukning i taljen
  • 100 cm lang bindelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Lukketype Taljebånd
Sterilitet Ikke steril
Antal lommer Ingen
Modstand Afskrabninger, syrer, antistatiske, blodbårne patogener, kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Type PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995
Længde (metrisk) 100 cm
Stil Alphatec 4000, model 212
Sømtype Svejset og tapet