Få mere at vide
ANSELL™ AlphaTec™ Latex-fri fødevare-forarbejdningshandsker
Størrelse:
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- 8 mil eller 0,2 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
- NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
- Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
- Den latexfri formulering af disse handsker udgør ingen risiko for type 1-allergi
- Lang manchet strækker sig til underarmen
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevarekontakt∣ISO 18889:2019 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Gul |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 7,9 mio |
| Vis mere |