Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handsker
Artikelnummer. 17824851 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17824851 11 -
17814851 7 -
17182122 8 -
11751693 10 1 par
11761693 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17824851 Leverandør Ansell Leverandørnr. 38628110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 DKK
    1708.25 DKK / 1 par
    Spare 951.75 DKK
    35% Slukket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
AlphaTec™ Handsker 38-628 tilbyder en kombination af butyl og viton lag på 0,7 mm for maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier. Giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort. Tilbyder overlegen beskyttelse mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter (benzen, toluen, xylen) samt koncentrerede mineralsyrer.
  • AlphaTec™ 38-628 tilbyder overlegen beskyttelse mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter (benzen, toluen, xylen) samt koncentrerede mineralsyrer
  • Handsken er meget fleksibel og giver fremragende fingerfærdighed
  • Designet til komfort, med en naturlig, buet ergonomisk form og blød fornemmelse, der giver nem påføring og godt greb
  • Fraværet af latexproteiner betyder, at der ikke er nogen risiko for latexallergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-nummer, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, , EN ISO 374-5:2016, Kategori III, REACH-kompatibel
Applikationer Industri
Farve Sort
Finger Thickness (English) 27,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.7 mm
Latex fri Ja
Materiale Viton, Butyl polymer
Palm Thickness (English) 27,6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.7 mm
Produkttype Butyl Gloves
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 27,6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.7 mm
EN388 Standard 2120A
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABCDFLNS
Handske manchet stil Perler/rullet
Greb design Glat finish
Foring Uforet
Model- AlphaTec™ 38-628
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 350 mm