Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handsker
Artikelnummer. 17182122 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17182122 8 -
17814851 7 -
17824851 11 -
11751693 10 1 par
11761693 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17182122 Leverandør Ansell Leverandørnr. 38628080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 DKK
    1708.25 DKK / 1 par
    Spare 951.75 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
AlphaTec™ Handsker 38-628 tilbyder en kombination af butyl og viton lag på 0,7 mm for maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier. Giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort. Tilbyder overlegen beskyttelse mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter (benzen, toluen, xylen) samt koncentrerede mineralsyrer.
  • Giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort
  • Fleksibel og fremragende fingerfærdighed, designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form og blød fornemmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industrial
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Viton/Butyl Polymer
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 8
Handske manchet stil Valset