Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handsker
Artikelnummer. 11761693 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11761693
Brand: Ansell 38628090
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
AlphaTec™ Handsker 38-628 tilbyder en kombination af butyl og viton lag på 0,7 mm for maksimal beskyttelse mod farlige kemikalier. Giver den bedste modstand mod de mest aggressive kemikalier uden at gå på kompromis med fingerfærdighed eller komfort. Tilbyder overlegen beskyttelse mod alifatiske, halogenerede og aromatiske kulbrinter (benzen, toluen, xylen) samt koncentrerede mineralsyrer.
  • Overraskende fleksibel og giver fremragende fingerfærdighed
  • Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form og følelse
  • Giver let påtagning og et godt greb
  • Fravær af latex betyder, at der ikke er nogen risiko for latexallergi
  • Ideel til den kemiske industri, bilindustrien og trykkeriindustrien, olie- og benzinraffinering, minedrift, rumfart og katastrofeberedskab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Viton/Butyl
Manchet materiale Viton/Butyl
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Viton/Butyl Polymer
Farve Black
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Viton/Butyl Polymer
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 28 mio
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Perler/rullet
Hem farve Sort
Inspiceret til medicinsk brug Ja
Emballagetype Individuelt indpakkede poser med indsats
Mængde 1 par
Modstandsdygtig overfor Høj kemisk resistens
Serie 38-628