Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Overraskende fleksibel og giver fremragende fingerfærdighed
- Designet til komfort med en naturlig, buet ergonomisk form og følelse
- Giver let påtagning og et godt greb
- Fravær af latex betyder, at der ikke er nogen risiko for latexallergi
- Ideel til den kemiske industri, bilindustrien og trykkeriindustrien, olie- og benzinraffinering, minedrift, rumfart og katastrofeberedskab
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Viton/Butyl |
| Manchet materiale | Viton/Butyl |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Viton/Butyl Polymer |
| Farve | Black |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Viton/Butyl Polymer |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |