missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ANSELL™ AlphaTec™ Handsker til fødevareforarbejdning

Artikelnummer. p-200019967 Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17903562

Brand: ANSELL™ 37310070

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Disse fødevareforarbejdningshandsker tilbyder komfort hele dagen til en enestående værdi. 100 % latexfri og uflokket for at forhindre risikoen for fødevareforurening.

  • 8 mil eller 0,2 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
  • NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
  • Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
  • Den latexfri formulering af disse handsker udgør ingen risiko for type 1-allergi
  • Lang manchet strækker sig til underarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevarekontakt∣ISO 18889:2019∣Kategori III∣REACH
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 7,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
EN388 Standard 2001X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Omvendt sugetablet
Foring Uforet
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.