Få mere at vide
ANSELL™ AlphaTec™ Handsker til fødevareforarbejdning
Artikelnummer. 17903562 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17903562
Brand: ANSELL™ 37310070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse fødevareforarbejdningshandsker tilbyder komfort hele dagen til en enestående værdi. 100 % latexfri og uflokket for at forhindre risikoen for fødevareforurening.
  • 8 mil eller 0,2 mm tykkelse tillader fingerfærdighed og taktilitet uden tab af holdbarhed
  • NBR tilbyder beskyttelse mod lette syrer, fedtstoffer, olier og væsker
  • Konstrueret pasform for at tillade optimal balance mellem pasform og fleksibilitet både alene eller som en overhandske
  • Den latexfri formulering af disse handsker udgør ingen risiko for type 1-allergi
  • Lang manchet strækker sig til underarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣Fødevarekontakt∣ISO 18889:2019∣Kategori III∣REACH
Kloreret Nej
Applikationer Industri
Farve Blå
Fingertykkelse (engelsk) 7,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.2 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7
Tykkelse (engelsk) 7,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
EN388 Standard 2001X
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Omvendt sugetablet
Foring Uforet
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 310 mm