Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ ESD-handsker 58-001
Artikelnummer. 17894901 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17894901 10
17864901 7
17874901 8
17884901 9
17804911 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17894901 Leverandør Ansell Leverandørnr. 58001100
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
AlphaTec™ 58-001 ESD - Den ideelle løsning til at afbøde opbygning af statisk elektricitet, når du arbejder med kemikalier og væsker i miljøer med statisk fare eller høj eksplosionsrisiko.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD - Unik nitril- og kulstofformulering spreder konsekvent statisk elektricitet over overfladen og gennem handsken, hvilket sikrer ensartet beståelse af EN 1149 og EN 16350
  • Høj ydeevne
  • Nitrilblanding giver en langt overlegen beskyttelse mod snavs, punktering og slid sammenlignet med gummi- eller neoprenhandsker
  • Omvendt pastill i håndfladen for forbedret tørt/vådt greb
  • Foldbar manchetrende for at forhindre dryp på underarmen
  • Antistatisk flockningslag for nem på-/aftagning og fugtstyring
  • Til montering og inspektion af komponenter, Udskiftning af olie, væsker og filter, Plettering, belægning, forsegling, maling, Håndtering af indgående varer, Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, Åbning af ovne, der dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX proces, Rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulveriseret
Produkttype Handske
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Stil Antistatisk elektricitet
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 4101X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLOPT
Til brug med (applikation) Afbød statisk opbygning
Køn Unisex
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Greb design Pastill
Foring Uforet
Model- AlphaTec™ 58-001 ESD
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Serie 58-001
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330 mm