Beskrivelse
- AlphaTec™ 58-001 ESD - Unik nitril- og kulstofformulering spreder konsekvent statisk elektricitet over overfladen og gennem handsken, hvilket sikrer ensartet beståelse af EN 1149 og EN 16350
- Høj ydeevne
- Nitrilblanding giver en langt overlegen beskyttelse mod snavs, punktering og slid sammenlignet med gummi- eller neoprenhandsker
- Omvendt pastill i håndfladen for forbedret tørt/vådt greb
- Foldbar manchetrende for at forhindre dryp på underarmen
- Antistatisk flockningslag for nem på-/aftagning og fugtstyring
- Til montering og inspektion af komponenter, Udskiftning af olie, væsker og filter, Plettering, belægning, forsegling, maling, Håndtering af indgående varer, Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr, Åbning af ovne, der dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX proces, Rengøring af ovne, destillationspumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Show More |