Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-816 Strikket Nylon Handsker med Fortix™ Nitrilskumbelægning
Artikelnummer. 16069671 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16069671
Brand: Ansell 11816060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ultratynd foring og belægning giver en barehåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver. Fortix™ slidbestandig skumnitrilbelægning øger sikkerheden og produktiviteten.
  • Ultratynd foring og belægning sikrer en barhåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver
  • Ergonomisk design giver taktilitet for nem håndtering af små dele
  • Materialer er testet af hudlæger, opløsningsmiddelfri og Oekotex certificeret for ingen skadelige stoffer
  • FORTIX™ Abrasion Resistance Technology forlænger handskens levetid, samtidig med at arbejdernes sikkerhed og produktivitet forbedres
  • Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort, Blå
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Spandex
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af maskiner/udstyr, metalfremstilling og transport
Handske manchet stil Strikke
Serie HyFlex™ 11-816
Garnmåler 18