Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-816 Strikket Nylon Handsker med Fortix™ Nitrilskumbelægning
Artikelnummer. 16019681 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16019681
Brand: Ansell 11816110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ultratynd foring og belægning giver en barehåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver. Fortix™ slidbestandig skumnitrilbelægning øger sikkerheden og produktiviteten.
  • Ultratynd foring og belægning sikrer en barhåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver
  • Ergonomisk design giver taktilitet for nem håndtering af små dele
  • Materialer er testet af hudlæger, opløsningsmiddelfri og Oekotex certificeret for ingen skadelige stoffer
  • FORTIX™ Abrasion Resistance Technology forlænger handskens levetid, samtidig med at arbejdernes sikkerhed og produktivitet forbedres
  • Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort, Blå
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Spandex
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse 11
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af maskiner/udstyr, metalfremstilling og transport
Handske manchet stil Strikke
Serie HyFlex™ 11-816
Garnmåler 18