Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-816 Strikket Nylon Handsker med Fortix™ Nitrilskumbelægning
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Ultratynd foring og belægning sikrer en barhåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver
- Ergonomisk design giver taktilitet for nem håndtering af små dele
- Materialer er testet af hudlæger, opløsningsmiddelfri og Oekotex certificeret for ingen skadelige stoffer
- FORTIX™ Abrasion Resistance Technology forlænger handskens levetid, samtidig med at arbejdernes sikkerhed og produktivitet forbedres
- Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Sort, Blå |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Nylon, Spandex |
| Produkttype | Sømløse strikhandsker |
| Størrelse | 10 |
| Vis mere |