Beskrivelse
- AlphaTec™ 3000 Apron med ultralydssvejset og tapede ærmer - Model 215 er lavet af et flerlags stof, der giver brugerne beskyttelse mod flere uorganiske kemikalier og biologiske farer
- Denne meget synlige, klare gule kemiske beskyttelsesdragt er designet til at beskytte medarbejdere og øge arbejdssikkerheden
- Fremstillet af laminatstof AlphaTec™ sikrer 3000 Apron med ærmer ultralydssvejset tape - Model 215 komfort og holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forklæde |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Taljebånd |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Latex fri | Ja |
| Antal lommer | Ingen |
| Sømtype | Svejset og tapet |
| Vis mere |