Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ Forklæde med ærmer ultralydssvejset og tapet
Artikelnummer. 31114783 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31114783 Større
31114781 Lille
31114782 Medium
31114784 X-Large
31114785 2X-Large
31114786 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31114783 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. YE30T0021504
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Flerlags barrierestof, beskytter mod mange kemikalier med komfort og holdbarhed sikret
  • AlphaTec™ 3000 Apron med ultralydssvejset og tapede ærmer - Model 215 er lavet af et flerlags stof, der giver brugerne beskyttelse mod flere uorganiske kemikalier og biologiske farer
  • Denne meget synlige, klare gule kemiske beskyttelsesdragt er designet til at beskytte medarbejdere og øge arbejdssikkerheden
  • Fremstillet af laminatstof AlphaTec™ sikrer 3000 Apron med ærmer ultralydssvejset tape - Model 215 komfort og holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Større
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Lukketype Krog og Loop (bagtil)
Sterilitet Ikke-steril
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Sømtype Svejset og tapet
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)