Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ Flyselskabets gennemgang uden forbindelse
Artikelnummer. 18813796
Skift visning
Inkluderer:
Uden stik
Artikelnummer. Inkluderer
18813796 Uden stik
1 options
Artikelnummer. 18813796 Leverandør Ansell Leverandørnr. AC01P0002200N00
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Leverer ekstern lufttilførsel til AlphaTec genanvendelige gastætte dragter til vejrtrækning samt dragtventilation.
  • Til brug med ekstern luftforsyning: Nyttig under dekontaminering af dragten
  • Stort tommelhjul: Godt greb, nemme justeringer
  • Kompatibel med alle SCBA-mærker: Forbedret praktisk anvendelse og bekvemmelighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 100 L/min.
Materiale Glasfiberforstærket PPS, polyamid, antistatisk polyester
Inkluderer Uden stik
Produkttype Luftforsyningsstik