Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ Flyselskabets gennemgang med Connector Male
Artikelnummer. 18823796
Skift visning
Inkluderer:
Han-stik
Artikelnummer. Inkluderer
18823796 Han-stik
1 options
Artikelnummer. 18823796 Leverandør Ansell Leverandørnr. AC01P0002200N0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171716.93 DKK
    108452.81 DKK / Pakke med 18
    Spare 63264.12 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Leverer ekstern lufttilførsel til AlphaTec genanvendelige gastætte dragter til vejrtrækning samt dragtventilation.
  • Til brug med ekstern luftforsyning: Nyttig under dekontaminering af dragten
  • Stort tommelhjul: Godt greb, nemme justeringer
  • Kompatibel med alle SCBA-mærker: Forbedret praktisk anvendelse og bekvemmelighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 100 L/min.
Materiale Glasfiberforstærket PPS, polyamid, antistatisk polyester
Inkluderer Han-stik
Produkttype Luftforsyningsstik