Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 88-394 beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 30286220 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30286220 8
30286200 7
30286221 9
30286227 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30286220 Leverandør Ansell Leverandørnr. 88394080BP
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Handsker af mellem-kvalitet naturgummi, der giver smidig beskyttelse, ideel til fødevareforarbejdning.
  • Forbedret fleksibilitet og holdbarhed: AlphaTec™ 88-394 sikkerhedshandsker er lavet af naturlig latexgummi, som giver elasticitet og trækstyrke, hvilket gør dem modstandsdygtige over for fastlåsning, huller og slid
  • Forbedret fingerfærdighed: Med en tykkelse på 0,52 mm/21 mil er disse beskyttende handsker særligt fleksible og smidige, til enkel, nem daglig brug
  • Reducerede allergirisici: AlphaTec™ 88-394 arbejdshandsker gennemgår en rensende kloreringsbehandling, hvilket medfører mindre allergirisiko hos brugeren som følge heraf
  • Ekstra greb: Designet med et fiskeskælmønster giver de fremragende greb i våde og tørre forhold
  • Overholdelse af fødevarehåndtering: Ved at opfylde relevante FDA- og EU-krav til fødevaresikkerhed (herunder 21 CFR 177.2600) AlphaTec™ er 88-394 arbejdshandsker ideelle til fødevarehåndtering til forskellige fødevareforarbejdningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Farve Gul
Engangs Begrænset brug
Udvendig finish Grebsmønster
Finger Thickness (English) 21 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.52 mm
Latex fri Nej
Materiale Gummilatex
Palm Thickness (English) 21 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.52 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 8
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 21 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.52 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 305 mm