Beskrivelse
- Overholdelse af fødevarehåndtering: Opfylder FDA- og EU-krav til fødevaresikkerhed (herunder 21 CFR 177.2600), AlphaTec™ 87-315 arbejdshandsker er ideelle handsker til forskellige fødevareforarbejdningsapplikationer
- Forhøjet komfort: Disse lette sikkerhedshandsker har 100% bomuldsflockfor, hvilket reducerer svedophobning og minimerer relateret ubehag
- Forbedret taktil følsomhed: Disse AlphaTec™ handsker er lavet af 100% naturlig latexgummi, hvilket giver brugeren høj grad af taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Reducerede allergirisici: Derudover AlphaTec™ gennemgår 87-315 gummihandsker en klorbehandling for at minimere risikoen for allergiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Engangs | Begrænset brug |
| Udvendig finish | Grebsmønster |
| Finger Thickness (English) | 16 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Gummilatex |
| Palm Thickness (English) | 16 mil. |
| Vis mere |