Beskrivelse
Nøglefunktioner og fordele
- FDA- og EU-overholdelse af fødevarehåndtering: Ideel til brug som handsker til fødevaresikkerhed
- 100% bomuldsflock-for: Sved minimeres, for bedre komfort
- Naturlig latexgummi: For mere taktil, smidig håndbeskyttelse
Oversigt
- Overholdelse af fødevarehåndtering: Opfylder relevante FDA- og EU-krav til fødevaresikkerhed (herunder 21 CFR 177.2600) AlphaTec™ 87-315 arbejdshandsker som ideelle handsker til fødevarehåndtering til forskellige fødevareforarbejdningsapplikationer
- Øget komfort: Disse lette sikkerhedshandsker har 100% bomuldsfor, der reducerer svedophobning og minimerer relateret ubehag
- Forbedret taktil følsomhed: Disse AlphaTec™ handsker er lavet af 100% naturlig latexgummi, hvilket giver brugeren høj grad af taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Reducerede allergirisici: Derudover AlphaTec™ gennemgår 87-315 gummihandsker en kloreringsbehandling for at minimere risikoen for allergiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevaretype: Gummi, Kategori III |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, REACH-kompatibel |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 16 mil. |
| Vis mere |