Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super tynde uforede latexhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
missing translation for 'unitSize'
12 par
Description
- Meget modstandsdygtig over for vandbaserede kemikalier
- Perlemanchet for rivemodstand og nem påtagning
- Diamantmønster på håndflader og fingre forbedrer grebet under våde eller tørre forhold
- Godkendt til brug i fødevaresikre applikationer
- AQL 0,6
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Neutral |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Latex |
| Produkttype | Chemical Protection Gloves |
| Størrelse | 8.5 |
| EN388 Standard | X010A |
| EN 421 | Ja |
| Show More |