Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super tynde uforede latexhandsker
Artikelnummer. 16805260 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16805260
Brand: Ansell 87137095
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerne er supertynde, meget fleksible og forbedrer grebet under våde eller tørre forhold.
  • Meget modstandsdygtig over for vandbaserede kemikalier
  • Perlemanchet for rivemodstand og nem påtagning
  • Diamantmønster på håndflader og fingre forbedrer grebet under våde eller tørre forhold
  • Godkendt til brug i fødevaresikre applikationer
  • AQL 0,6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Applikationer Industrial
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Yes
Materiale Latex
Produkttype Chemical Protection Gloves
Størrelse 9.5
EN388 Standard X010A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLT
Handske manchet stil Beaded
Foring Uforet
Modstandsdygtig overfor Vandbaserede kemikalier
Serie 87-137
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 320 mm