Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-118 Ekstra tunge latexhandsker med flockfor
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Høj modstandsdygtighed over for vandbaserede kemikalier
- Perlemanchet for nem af-/påtagning
- Forlænget manchetlængde for slid-/rivemodstand
- Diamantgrebsmønster
- Velegnet til mange industrielle applikationer
- 100% bomuld flock foring
- AQL 0,65
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Størrelse | 7.5 |
| Tykkelse (engelsk) | 31 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| EN388 Standard | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | AKL |
| Vis mere |