Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-118 Ekstra tunge latexhandsker med flockfor
Artikelnummer. 15980137 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15980137
Brand: Ansell 87118065BP
Latexhandsker er fleksible og giver modstand mod vandbaserede kemikalier. Den forlængede manchetlængde forhindrer dråber i at bevæge sig ud over handsken og ind på huden.
  • Høj modstandsdygtighed over for vandbaserede kemikalier
  • Perlemanchet for nem af-/påtagning
  • Forlænget manchetlængde for slid-/rivemodstand
  • Diamantgrebsmønster
  • Velegnet til mange industrielle applikationer
  • 100% bomuld flock foring
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Sort
Latex fri Nej
Materiale Latex
Størrelse 6.5
Tykkelse (engelsk) 31 mio
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
EN388 Standard 3121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AKL
EN ISO 374 - 5 Ja
Køn Unisex
Handske manchet stil Beaded
Liner materiale 100% bomuld
Foring Foret
Modstandsdygtig overfor Vandbaserede kemikalier
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 320 mm